Adapter für Abluftfilter, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M502-01 M502-02 M502-03 M502-04 M615-20
590-0158EA 31 EUR InStock
590-0158 590-0159 590-0160 590-0161 590-0247
Adapter für Abluftfilter, b.safe
Fittings und Verbinder
Adapter zur platzsparenden Installation des b.safe Abluftfilters auf b.safe Waste Caps.
  • Vergrößern Sie den Platz auf b.safe Waste Caps
  • Reduziert die Aufbauhöhe
  • platzsparend
Mit einem Adapter für Abluftfilter schaffen Sie Platz auf Ihrer b.safe Waste Cap für eine einfachere Montage von Kapillaren und Schläuchen. Mit dem Adapter 1×90°, Kat.-Nr. VWRI590-0160, können Sie die Aufbauhöhe der Waste Cap mit montiertem Abluftfilter auf Ihrem Kanister einfach reduzieren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge