Schlaucholiven, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M503-01 M503-05 M503-08 M503-09 M503-10 M503-11 M503-12 M503-13 M503-14 M503-15 M503-16 M513-01 M513-02 M518-01 M519-01
590-0162EA 10.9 EUR InStock
590-0162 590-0163 590-0164 590-0165 590-0166 590-0167 590-0168 590-0169 590-0170 590-0171 590-0172 590-0197 590-0198 590-0204 590-0205
Schlaucholiven, b.safe
Fittings und Verbinder
Zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton, Tygon, Silikon) auf b.safe Waste Caps.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Für eine Vielzahl von Schlauchdurchmessern erhältlich
  • Die konische Form macht die Verbindung dicht und leckfrei
b.safe Schlaucholiven sind die flexible Lösung um Ihre b.safe Waste Caps an Ihre Anforderungen anzupassen. Aus PP oder PTFE hergestellt und in vielen Durchmessern erhältlich. So finden Sie die Passende für Ihren Schlauch.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge