Abluftfilter für Fässer
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M506-21 M506-23 M506-25
590-0179EA 225 EUR InStock
590-0179 590-0180 590-0181
Abluftfilter für Fässer
Filter Belüftungsfilter
Filtergehäuse aus PE mit Anschlussgewinde für direkte Montage auf Fässer. Deckel mit Belüftungsöffnungen und Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln.
  • Aktivierung der Lebensdauer durch Knopfdruck und/oder individuelle Markierung auf der Rückseite
  • Spritzwassergeschützte Belüftungsöffnungen
  • Aktivkohle im Inneren garantiert die Aufnahme von schädlichen Dämpfen
  • PP für hohe Widerstandsfähigkeit und Brandklasse V-0
  • Viel Platz für Fittings und Schlauchverbinder
Sicheres Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Die Aktivkohlefüllung im b.safe Abluftfilter hält Lösemitteldämpfe in der beim Befüllen entweichenden Luft zurück. Die Standzeit lässt sich einfach durch das Eintragen des Austauschdatums auf dem Markierfeld überwachen, sobald der neue Filter installiert wird. Wir empfehlen folgende Filtergrößen: Größe XL für 60 bis 100 L, Größe XXL für Fässer mit 100 L und mehr.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge