Etikettierer, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M550-01 M550-02
590-0217EA 123 EUR InStock
590-0217 590-0218
Etikettierer, b.safe
Drucker Label Printers
Tragbarer Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur, großem LCD-Display und 20 Methoden zur Textformatierung.
  • Tragbar
  • Betrieb mit 6 AAA-Batterien oder Netzteil
Betrieb mit 6 AAA-Batterien oder Netzteil (beide nicht enthalten).
Lieferumfang: Inklusive 1 Etikettenkassette schwarz auf weiß mit Breite 12 mm/Länge 3 m. Es können Etiketten mit bis zu 12 mm Breite bedruckt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge