Schlauchhalter, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M562-01
590-0220EA 17.1 EUR InStock
590-0220
Schlauchhalter, b.safe
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Zum Befestigen von Kapillaren und Schläuchen um ein Verzwirbeln und Abknicken von Leitungen zu vermeiden. Selbstklebende Unterseite.
  • Vermeidet verzwirbeln und abknicken von Leitungen
  • Leitet und befestigt b.safe Schläuche
  • Material aus ABS
Ein b.safe Schlauchhalter kann gleichzeitig bis zu 8x Außen-Ø 1,6 mm / 3x Außen-Ø 3,2 mm oder 1x Außen-Ø 5 mm gehalten werden.
Zur Führung und Befestigung von Schläuchen und Kapillaren ohne Verzwirbeln und Abnkicken.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge