Ansaugfilter mit PTFE-Membran, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M570-05
590-0221EA 48.1 EUR InStock
590-0221
Ansaugfilter mit PTFE-Membran, b.safe
Filter Flüssigkeits-Prozessfilter
Ansaugfilter mit PTFE-Membran
  • Mit Bohrung zum Aufstecken auf Kapillarschläuche
  • Hält Verunreinigungen in Lösemitteln zurück
  • Für gleichbleibende Analyseergebnisse
Tauschen Sie den Filter regelmäßig alle drei Monate für einen zuverlässigen Betrieb aus.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge