HPLC-Säulen, LC-NH₂, SUPELCOSIL, Supelco®
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
59132
59132.EA 824 EUR InStock
59132.
HPLC-Säulen, LC-NH₂, SUPELCOSIL, Supelco®
Chromatographiesäulen
LC-NH2-NP ist eine Aminophase für die Normalphasenchromatographie, die für die Trennung wasserunlöslicher Analyten wie fettlöslicher Vitamine geeignet ist.
  • Zeigen stabile Retention bei normalen Phasentrennungen
  • Weniger empfindlich gegenüber kleinen oder variierenden Wassermengen in der mobilen Phase im Vergleich zu unmodifizierter Kieselsäure
  • Ermöglichen hervorragende Trennungen fettlöslicher Vitamine
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..