Kieselgel, Porengröße: 100 Å 15-25 μm, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
60744-500G
60744-500GEA 220 EUR InStock
60744-500G
Kieselgel, Porengröße: 100 Å 15-25 μm, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52a66798cf52d4e9a43a6bb4cf37d745498fd9f&vid=b52a66798cf52d4e9a43a6bb4cf37d745498fd9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge