Desk timer/stopwatch
Lieferant: EA COMBS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5010
609-0002EA 176 EUR InStock
609-0002
Desk timer/stopwatch
Timer Timer, digital
Bench top clock/stopwatch with count up/down timer.
  • Four count up timing channels: seconds, minutes, hours; decimal seconds; ¹/₁₀₀ seconds; decimal minutes
  • Countdown timer from 24 hours with memory and alarm at end of period
  • Clock with calendar and daily alarm
  • Accuracy within one second over a 24 hour period
Lieferumfang: Supplied with R14 battery.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..