VWR®, Digitaler Timer, zwei Kanäle
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
609-0199EA 61.5 EUR InStock
609-0199
VWR®, Digitaler Timer, zwei Kanäle
Timer Timer, digital
Zwei gleichzeitige Countdown-Aktivitäten für 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.
  • Grüne LED blinkt beim Countdown
  • Rote LED blinkt, sobald Null erreicht ist
  • Einstellbare Lautstärke: Hohe und niedrige Dezibel oder Stummschaltung während dem Blinken der LED
Zertifizierungen: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit Batterien, magnetischer Rückseite, Klemme und Kalibrierzertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..