VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
609-0224EA 59.1 EUR InStock
609-0224
VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Timer Timer, digital
Dieser Einkanal-Timer kann im Countdown- oder Countup-Modus programmiert werden.
  • Zeitbegrenzung: 99 Minuten, 59 Sekunden
  • Auflösung 1 Sekunde
  • Alarm und Speicherfunktion
  • Display mit großen Ziffern
Lieferumfang: Lieferung mit Magnet, Klemme und Stand.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge