RH421 Membranfarbstoff, für die Histologie
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
61017
61017.EA 480 EUR InStock
61017.
RH421 Membranfarbstoff, für die Histologie
RH421
RH421 is a fast responding membrane potential dye, exhibiting >20% fluorescence change per 100 mV on neuroblastoma cells.
  • λExλEm= 515/704 nm (MeOH)
  • Red solid soluble in DMSO, EtOH or DMF
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution
Formel: C₂₉H₄₂N₂O₃S
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 107610-19-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de82cf79896cf94b9fcfc4424097f444510626c5&vid=de82cf79896cf94b9fcfc4424097f444510626c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge