VWR® Classic LP / LPC / LPW, Präzisionswaagen mit LCD
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
611-2610EA 771 EUR InStock
611-2610 611-2301 611-2300 611-2298 611-2302 611-2296 611-2289 611-2308 611-2279 611-2320 611-2272 611-2278 611-2275 611-2274 611-2321 611-2319 611-2629 611-3269 611-3270 611-3271 611-3272 611-3277 611-3283 611-3296 611-3298 611-3327 611-3379 611-3346 611-3347 611-3348 611-3354 611-3355 611-3359 611-3360 611-3361 611-3367 611-3371 611-3373 611-3374 611-3375 611-3383 611-3395 611-3397 611-3398 611-3458 611-3472 611-2600 611-3816 611-3823 611-3825 611-4316 611-4317 611-4330
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Präzisionswaagen mit LCD
Waagen
Robuste, kostengünstige Waagen, die ideal für Lehrzwecke und die Verwendung im Labor geeignet sind. Die Serie umfasst Waagen für einfache Wägeaufgaben, aber auch Waagen mit automatischer interner Kalibrierung. Alle Classic-Modelle verfügen über ein einfaches, hintergrundbeleuchtetes LCD mit einstellbarem Kontrast und ergonomischem Tastenfeld sowie über eine Waagschale aus Edelstahl.
  • Wählbare Filterstufen und Maßeinheiten, in denen das Gewicht angezeigt werden soll
  • RS232-Datenschnittstelle
  • LPW-Modelle mit 3-türigem Windschutz
Zu den Funktionen gehören Unterflurwägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Dichtebestimmung, Summieren und Statistik.
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein „i“ am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen: Mit der CAL-Taste kann die Kalibrierung gestartet werden. Die Waage rekalibriert sich automatisch bei veränderter Umgebungstemperatur und/oder nach Verstreichen einer bestimmten Zeit (Incal+). Der Anwender kann wahlweise auch mit einem externen Gewicht kalibrieren.
Zertifizierungen: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. EG-zugelassene Modelle mit dem Suffix „M“ entsprechen der Europäischen Richtlinie 2014/31/EU (NAWI) und der harmonisierten Norm EN 45501 (überprüft, zugelassen).
Bestellinformation: Waagen mit interner Kalibrierung sind am Suffix „i“ zu erkennen. Modelle mit der Endung -C werden mit Werkskalibrierschein geliefert, und die Endung -M steht für zugelassene oder überprüfte Modelle. Modelle mit dem Präfix „C“ verfügen über einen runden Windschutz und Modelle mit dem Präfix „W“ über einen 3-türigen Windschutz.
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist eine In-Use-Schutzabdeckung aus Kunststoff enthalten. Eine umfangreiche Auswahl an Zubehör, wie z. B. Drucker, Software, externe Tastatur und PC-Verbindungskabel, kann gesondert bestellt werden. Diese Waagen sind auch mit einem Kalibrierschein erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge