Infrarot Feuchtebestimmer, MA160
Lieferant: Sartorius Balances
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MA160-1
611-2887EA 5510 EUR InStock
611-2887
Infrarot Feuchtebestimmer, MA160
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Einfach zu bedienende, effiziente und kompakte Feuchtebestimmer, die schnelle, wiederholbare Ergebnisse mit einer verbesserten Benutzeroberfläche bieten.
  • Praktische Prozessverfolgung mit Statusleuchtenanzeige
  • Schnelles Aufheizen durch leistungsstarke Heizelemente reduziert die allgemeine
  • Verarbeitungszeit
  • Das „BetterClean“-Design ermöglicht dem Anwender, die Probenkammerplatte und das
  • Heizmodul zum Reinigen in einer Spülmaschine herauszunehmen
  • Einfache Bedienung mit Touchscreen und intuitiver Benutzeroberfläche
  • Mini-USB und automatische Druckererkennung für die Datenkommunikation
Konzipiert für Routinearbeiten und Methodenentwicklung im QK-Laboren, die schnelle, hoch
reproduzierbare Feuchteergebnisse, die Verwaltung mehrerer Methoden für verschiedene
Produkte und die Übertragung von Methoden zwischen Geräten benötigen.
Ermöglicht eine einfache Methodenentwicklung und -verwaltung sowie eine einfache Probenhandhabung und Prüfung der Geräteleistung. Mit dem Methodenassistenten kann der Anwender leicht neue Methoden entwickeln. Drei einfache Schritte genügen, um in weniger als
45 Minuten eine neue Methode zu entwickeln.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge