Infrarot-Feuchtebestimmer, MA37
Lieferant: Sartorius Balances
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MA37-1
611-2888EA 4410 EUR InStock
611-2888
Infrarot-Feuchtebestimmer, MA37
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Einfach zu bedienende, effiziente und kompakte Feuchtebestimmer, die schnelle, wiederholbare Ergebnisse mit einer verbesserten Benutzeroberfläche bieten.
  • Praktische Prozessverfolgung mit Statusleuchtenanzeige
  • Schnelles Aufheizen durch leistungsstarke Heizelemente reduziert die allgemeine Verarbeitungszeit
  • Das „BetterClean“-Design ermöglicht dem Anwender, die Probenkammerplatte und das Heizmodul zum Reinigen in einer Spülmaschine herauszunehmen
  • Mini-USB und automatische Druckererkennung für die Datenkommunikation
Ein Basis-Feuchtebestimmer für tägliche Routinearbeiten, effizienter in der Anwendung, angefangen beim Einrichten der Parameter über den Heizvorgang bis hin zur abschließenden Reinigung.
A basic moisture analyser for routine daily tasks, a replacement for the MA35, that is designed to improve the overall operational efficiency from parameter 'set up' through the heating process to final cleaning.
The MA160 is designed for routine work and method development for the QC laboratory who need fast, highly repeatable moisture results, management of several methods for different products and transfer of methods between instruments. The MA160 ensures easy method development and management, as well as simple sample handling and instrument performance testing.The Method Assistant function enables the user to easily develop new methods. Three simple steps are all it takes to develop a new method in less than 45 minutes.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge