Feuchtigkeitsanalysator, MB32
Lieferant: OHAUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30971922
611-5848EA 1950 EUR InStock
611-5848
Feuchtigkeitsanalysator, MB32
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Perfekt für routinemäßige Feuchtigkeitstests.
  • Ein LCD mit zweizeiliger Anzeige, Navigationsknopf und intuitivem Betriebssystem ermöglicht bequeme routinemäßige Feuchtigkeitstests
  • Die neue Kohlefaser-Heiztechnologie und die verbesserte Wägezelle verkürzen die Analysezeit, sparen Strom und sorgen für genaue und konsistente Ergebnisse
  • Robustes, schlankes Design mit starkem Gehäuse gewährleistet die Haltbarkeit des MB32 auch in rauen Umgebungen
Der MB32 verfügt über ein neu gestaltetes Gehäuse aus stärkerem Material, innovative Kohlefaser-Heiztechnologie und eine verbesserte Wägezelle für verbesserte Haltbarkeit und Leistung. Der benutzerfreundliche MB32 ist die perfekte Wahl für routinemäßige Feuchtigkeitstests.
Zertifizierungen: IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-010; IEC/EN 61326-1 Klasse B, Basisumgebungen; CSA; RCM; WEEE.
Lieferumfang: Inklusive Handgriff, Schutzabdeckung, Probenpfannen und Glasfaserpolster. Im Lieferumfang ist eine in-use-Schutzabdeckung aus Kunststoff enthalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge