Einweg-Wägeschalen
Lieferant: LUDI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
176154710
611-9000EA 33.7 EUR InStock
611-9000
Einweg-Wägeschalen
Schiffchen Wägeschiffchen
Aluminium.
  • Durchmesser: 100 mm
  • Randhöhe: 7 mm
Für Feuchtebestimmer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge