Spritzen, FORTUNA® OPTIMA®, Luer-Spitze
Lieferant: Poulten & Graf
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7.10221 7.10227 7.10229 7.10233 7.10237 7.10241 7.10244 7.10245 7.10251
612-0311EA 7.7 EUR InStock
612-0311 612-0312 612-0313 612-0314 612-0315 612-0316 612-0317 612-0318 612-0319
Spritzen, FORTUNA® OPTIMA®, Luer-Spitze
Spritzen Spritzen, medizinisch
Zylinder und Kolben aus Durobax® Glas, ohne Kanüle.
  • Luer-Konus aus Glas, zentriert
  • Braune Graduierung
  • Autoklavierbar bei +134 °C
Zertifizierungen: Konform gemäß ISO 9001
Bestellinformation: Lieferung einzeln verpackt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge