Ganzglasspritzen, FORTUNA® OPTIMA®
Lieferant: Poulten & Graf
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7.14021 7.14027 7.14029 7.14033 7.14037 7.14041 7.14044 7.14045 7.14051
612-0331EA 11.4 EUR InStock
612-0331 612-0332 612-0333 612-0587 612-0335 612-0336 612-0337 612-0338 612-0339
Ganzglasspritzen, FORTUNA® OPTIMA®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Zylinder und Kolben aus Durobax® Glas mit Metallkonus, ohne Kanüle, autoklavierbar.
  • Luer-Lock-Konus
  • Braune Graduierung
  • Autoklavierbar bei +134 °C
Zertifizierungen: Konform gemäß ISO 9001, Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG.
Bestellinformation: Lieferung einzeln verpackt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge