Syringes, FORTUNA® OPTIMA®
Lieferant: Poulten & Graf
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7.20227 7.20233 7.20241 7.24027 7.24033 7.24037 7.24041 7.24044 7.20237 7.20244
612-0382EA 165 EUR InStock
612-0382 612-0383 612-0385 612-0392 612-0393 612-0394 612-0395 613-0495 612-0384 POUL7.20244
Syringes, FORTUNA® OPTIMA®
Spritzen Spritzen, medizinisch
These syringes are made of Durobax® glass with steel piston.
  • Interchangeable
  • Amber graduation
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge