Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
31754
612-0851EA 0 EUR InStock
612-0851
Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, SILBERBRAND
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal base, spout
  • Short graduation marks
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
DIN EN ISO 4788
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge