Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Typ 3, Klasse B, völliger Ablauf
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
27070 27072 27073 27075 27076 27077 27078 27079
612-1145EA 5.9 EUR InStock
612-1145 612-1148 612-1149 612-1152 612-1153 612-1154 612-1155 612-1156
Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Typ 3, Klasse B, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Markierungen und Beschriftung in brauner ETERNA-Farbe
  • Pipetten mit (*) haben ein Wattestopfende
DIN EN ISO 835
Länge: 360 ±10 mm, außer für 25-ml-Pipetten: 450 ±10 mm.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 835.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..