Zubehör für graduierte Pipetten BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
28205
612-1199EA 109 EUR InStock
612-1199
Zubehör für graduierte Pipetten BLAUBRAND®
Pipetten
Diese Stopfen bestehen zu 100% aus Baumwolle. Sie können den Ablauf verlängern und daher die Messgenauigkeit beeinflussen.
Bei Tests mit Pipetten, in die Baumwollstopfen von einer Stopfenverschlussmaschine eingesetzt wurden, lagen die Messergebnisse innerhalb der angegebenen Fehlergrenzwerte.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge