Pipettenschale für Schubladen
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
252
612-1805EA 74.1 EUR InStock
612-1805
Pipettenschale für Schubladen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Pipettenschalen
PVC, weiß.
  • Für ungefähr 30 Pipetten entwickelt
  • Mit vier langen Fächern für 1-, 2-, 5-, 10-ml-Pipetten
W×D×H: 425×300×30 mm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge