Pipettenschale
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
996
612-1810EA 38.7 EUR InStock
612-1810
Pipettenschale
Schalen/Schüsseln/Töpfe Pipettenschalen
PVC.
  • Nützliches Arbeitshilfsmittel, nicht nur für Pipetten
  • Für 7 Pipetten mit Durchmesser <20 mm oder für 16 Pipetten mit Durchmesser <10 mm
  • Für Pipetten verschiedener Länge
B×T×H: 283×216×40 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge