Messzylinder
Lieferant: VITLAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
640941 641941 642941 643941 645941 64491 64291 644941 64591 64391 64091 64191
612-2400EA 2.7 EUR InStock
612-2400 612-2414 612-2416 612-2418 612-2423 612-2419 612-2415 612-2420 612-2422 612-2417 612-3748 612-3749
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
SAN oder PP, durchscheinend, niedrige Form, Klasse B.
  • Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener Graduierung
  • SAN-Zylinder sind nicht autoklavierbar
  • PP-Zylinder sind autoklavierbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge