Büretten, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3650-0025 3650-0050
612-2558EA 175 EUR InStock
612-2558 612-2559
Büretten, Nalgene®
Büretten
Glasklares Acryl, PMP-Spitze und Hahn und Verschlussstopfen aus TFE.
  • Unempfindlich gegenüber verdünnten Mineralsäuren und -basen, mit Ausnahme von HF und NH₄OH
  • Nicht geeignet für Alkohol und organische Lösungsmittel
Langlebig, hervorragend für Routineaufgaben, in Schulen, Industrielaboren und für den Einsatz vor Ort geeignet.
Zertifizierungen: ASTM E287
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge