VWR®, Spreaders, T-shaped
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
612-2651EA 159 EUR InStock
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Spreaders, T-shaped
Schaber Zellschaber
PS, steril. Dieser Spatel ist für das Verstreichen und Verteilen flüssiger Proben auf der Oberfläche von Agarplatten konzipiert. Er wird bei der Bakterienbestimmung (CFU Plate Count) für Wasser, Milch und andere flüssige Proben verwendet.
  • Glatte, abgerundete Oberflächen, um Beschädigung der Agaroberfläche zu verhindern
  • T-Form stellt gleichmäßige Druckverteilung beim Verstreichen sicher
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge