VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
612-2687EA 67.9 EUR InStock
612-2687 612-2688 612-2689 612-2690
VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Schaber Zellschaber
PP, steril (einzeln verpackt) oder unsteril (lose verpackt). Diese praktischen Zellspatel vereinfachen die Arbeit mit bakteriellen Kulturen. Die Oberfläche des Spatelfußes ist vollkommen glatt, abgerundet und frei von rauhen Kanten und Unebenheiten. Dadurch wird ein gleichmäßiges Verstreichen der flüssigen Proben auf der Oberfläche der Agarplatten ermöglicht, ohne Eindrücken oder Einschneiden des Mediums.
  • Autoklavierbar, daher mehrmaliger Gebrauch möglich
  • Breite: 30 mm (blau) / 60 mm (gelb)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge