Messzylinder, Glockenform, Kalknatronglas
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
42260012 42260042 42260018 42260024 42260048 42260030 42260006 42260036
612-2756EA 15.3 EUR InStock
612-2756 612-2757 612-2758 612-2759 612-2760 612-2761 612-2762 612-2763
Messzylinder, Glockenform, Kalknatronglas
Zylinder Messzylinder
AR-Glas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute und einfache Ablesung des Füllvolumens
Mit breitem Fuß für sicheren Stand. Eingebrannte, sehr gut ablesbare, blaue Graduierung. Toleranz Klasse B, doppelte Eichfehlergrenze. Ohne Henkel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge