Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
37234 37236 37253 37254 37255 37291 37238 37243 37246 37247 37248 37251 37252 37290 37293 37249 37250 37245 37241_U 37233 37241
612-3689EA 46.2 EUR InStock
612-3689 612-2737 612-5082 612-5083 612-3175 612-3146 612-5073 612-5074 612-5075 612-5076 612-5077 612-5080 612-5081 612-3141 612-3136 612-5078 612-5079 612-3653 612-6788 612-6787 612-6874
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf "In"
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
* In addition to ISO
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Auf Wunsch sind die Messkolben auch mit Einzelzertifikat, einem USP-Einzelzertifikat oder einem DAkkS Kalibrierzertifikat lieferbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge