Messkolben, trapezförmig, Klasse A. blaue Graduierung
Lieferant: HIRSCHMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2960133 2960140 2960152 2960153 2960160 2960161 2960165 2960170 2960175
612-3441EA 47 EUR InStock
612-3441 612-3442 612-3443 612-3444 612-3445 612-3446 612-3447 612-3448 612-3449
Messkolben, trapezförmig, Klasse A. blaue Graduierung
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit PE-Stopfen, konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Konformitätsbescheinigt; Entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmannlab.de kostenlos erhältlich
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge