Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND® PURprotect

Lieferant: Brand

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

36549 36548 36550 36551 36552 36553
612-3644EA 71.7 EUR InStock
612-3644 612-3643 612-3645 612-3647 612-3648 612-3649
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND® PURprotect
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, PUR-Kunststoffbeschichtet, mit PP-Stopfen.

  • Justiert auf 'In', inkl. Chargenzertifikat
  • Gebrauchstemperatur beträgt bei trockener Hitze maximal 135 °C (Einwirkzeit ca. 30 Minuten)
  • Häufiges Autoklavieren bei 121 °C reduziert den Splitterschutz
  • Die Reinigungstemperatur beträgt maximal 95 °C
  • DE-M gekennzeichnet

Die PUR Beschichtung umhüllt den Messkolben wie ein schützender Mantel. Geht der Messkolben zu Bruch, wird die gefährliche Splitterwirkung erheblich reduziert. Gegenüber unbeschichteten Glasmesskolben ist die statische Aufladung nicht erhöht. Zur optischen Differenzierung ist die Beschichtung hellblau eingefärbt.

*Weithals.

Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge