VWR®, Büretten, gerader Hahn
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
612-4139EA 57.6 EUR InStock
612-4139 612-4140 612-4141
VWR®, Büretten, gerader Hahn
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Schellbachstreifen, Hahn mit Glasküken
  • Graduierungen in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • Mit Chargenzertifikat
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge