Pipette controller, VITLAB maneus®
Lieferant: VITLAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1630500
612-4181EA 59.2 EUR InStock
612-4181
Pipette controller, VITLAB maneus®
Pipetten Pipettierhelfer
The VITLAB maneus® pipette controller enables both left- and right-handers to operate all normal bulb and graduated pipettes easily and fatigue-free. For use with all normal bulb and graduated pipettes from 0,1 to 200 ml.
  • Safe and easy handling allows even inexperienced users to adjust the meniscus precisely
  • Easy and fast replacement of the hydrophobic membrane filter
  • Optimised valve system: Liquids can be drawn up simply, without exerting pressure
  • Suction element provides rapid filling of the pipette (capacity: 50 ml in less than 10 seconds)
  • Discharge
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..