Messzylinder, hohe Form, Klasse B
Lieferant: VITLAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
646941 647941 648941 649941 650941 651941 652941 653941
612-2426EA 2.6 EUR InStock
612-2426 612-2427 612-2428 612-2429 612-4354 612-4355 612-4356 612-4357
Messzylinder, hohe Form, Klasse B
Zylinder Messzylinder
PP, durchscheinend, hohe Form, Klasse B.
  • Justiert auf ‚In'
  • Sechskantfuß, Ringmarke an den Hauptpunkten
  • Thermische Belastungen bis +60 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze
Zertifizierungen: DIN 12681 B / ISO 6706
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge