Messkolben, Klasse A, braun, weiße Markierungen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
246760954 246761059 246761256 246761453 246761753 246762458 246762552 246763257 246763651 246764459 246765455 246766357
612-5293EA 62.4 EUR InStock
612-5293 612-5294 612-5295 612-5296 612-5297 612-5298 612-5299 612-5300 612-5309 612-5316 612-5321 612-5322
Messkolben, Klasse A, braun, weiße Markierungen, DURAN®
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, braun, mit PE-Stopfen, konformitätsbescheinigt.
  • weiße Markierungen, mit einer Ringmarke und neuem, ergonomischem Polyethylen-Stopfen
  • Konformitätszertifikat 'DE-M'
  • Mit Chargenzertifikat
*Weithals.
Mit aufgedrucktem Retrace-Code (Chargenidentifikation).
Zertifizierungen: ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge