Kontroll-Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Lieferant: HIRSCHMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2950165 2950170 2950173 2950174 2950175 2950180 2950185 2950187 2950188 2950191 2950192 2950193 2950186 2950190
612-3388EA 94 EUR InStock
612-3388 612-3482 612-3389 612-3512 612-3390 612-3391 612-3392 612-5743 612-3483 612-3395 612-3396 612-3397 612-5469 612-5470
Kontroll-Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit Bördelrand
  • Graduierung und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Konformitätsbescheinigt; Entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifika
  • Entsprechen den Vorschriften der Fertigpackungsverordnung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge