Pipettenständer, drehbar
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9630-0090
612-5697EA 93.6 EUR InStock
612-5697
Pipettenständer, drehbar
Pipettenständer
Gestell für Pipetten mit zwei drehbaren Lochplatten und Auffangschale. Die Halterungen sind geeignet für bis zu 40 Pipetten in unterschiedlichen Größen, für alle Mess- und Vollpipetten bis max. 18 mm Durchmesser.
  • PP, Stahl verchromt
  • Einstellbare Höhe bis 450 mm
  • Auffangschale schützt die Pipettenspitzen und nimmt abtropfende Flüssigkeit auf
  • Ein sehr stabiler Standfuß sorgt für absolute Kippsicherheit
  • Durch ein innovatives Magnetkonzept sind keine Klemmschrauben notwendig
  • Aufnahmeplatten können einfach, flexibel und einhändig in der Höhe angepasst werden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge