Messkolben, Klasse A, braune Graduierung
Lieferant: HIRSCHMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2822166 2822153 2822161 2822165 2822170 2822175 2822178 2822180 2822181 2822185 2822186 2822190 2822193 2822194 2822152 2822160 2822171 2822192 2822197 2822198
HIRS2822166EA 26.2 EUR InStock
HIRS2822166 612-1575 612-1576 612-1577 612-1578 612-1579 612-1580 612-1581 612-1582 612-1583 612-1584 612-1585 612-1586 612-1587 HIRS2822152 HIRS2822160 HIRS2822171 612-5739 612-5740 612-5742
Messkolben, Klasse A, braune Graduierung
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas, mit PE-Stopfen, konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).
  • Braune Fleckenmarkierungen
  • Konformitätszertifikat mit datierter Chargenidentifikation verfügbar über die Website: (www.hirschmannlab.de)
*Weithals
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge