VWR®, Aspirationspipetten
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
612-5883EA 55.4 EUR InStock
612-5883 612-5884 612-5885 612-5886 612-5887
VWR®, Aspirationspipetten
Pipetten Aspirationspipetten
PS-Pipetten, nicht gestopft, ungraduiert, zum Einmalgebrauch, steril.
  • Zur Verwendung bei –20 bis 50 °C
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung SAL 10-6 (ISO 11137)
  • Haltbarkeit von 4 Jahren ab dem Herstellungsmonat
  • Frei von nachweisbarer DNase und RNase
  • Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
Zum aseptischen Ansaugen von Flüssigkeiten mittels Vakuum.
Zertifizierungen: Die Produkte werden gemäß ISO-Norm 13485 hergestellt. Erfüllen die Anforderungen in Bezug auf BSE/TSE.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge