VWR® Burettes, with PTFE Key Stopcock
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
612-6691EA 81.1 EUR InStock
612-6691 612-6692 612-6693
VWR® Burettes, with PTFE Key Stopcock
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Hohe chemische und thermische Chemikalienbeständigkeit
  • Schellbachstreifen für akkurates Meniskusablesen
  • Graduierungen in kontrastreichem blauem Emaillelack
  • Mit Chargenzertifikat
Um materialschädigende Reibung zwischen Büretten und dem Absperrhahn zu vermeiden und um Dichtigkeit sicherzustellen, verwendet man Fett bei Arbeiten mit Büretten und Absperrhähnen aus Glas. Das Fett muss nach der Verwendung entfernt werden, um Verunreinigungen an der Bürettenspitze zu vermeiden. Die Verwendung von Büretten mit einem Absperrhahn mit Nadelventil aus PTFE macht diesen Zwischenschritt überflüssig.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge