VWR®, Messkolben mit Einzelzertifikat
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
612-6701EA 37.4 EUR InStock
612-6701 612-6702 612-6703 612-6704 612-6705 612-6706 612-6707 612-6708 612-6709 612-6710 612-6711
VWR®, Messkolben mit Einzelzertifikat
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen. Einzeln zertifizierte Messkolben der Klasse A mit aufgedruckter Seriennummer und individuellem Werkszertifikat.
  • Hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit
  • Wird mit einem PP-Stopfen ausgeliefert
  • Beschriftungen und Ringmarkierungen in kontrastreichem Email
  • Justiert auf (TC, In)
  • Seriennummer aufgedruckt und einzelnes Zertifikat inkludiert
Aus echten Präzisionsglasröhren gefertigt, garantiert exakte Messgenauigkeit.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042. Konformität bescheinigt mit DE-M Kennzeichnung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge