Kompakte Bürette, mit austauschbarem PTFE-Hahn, Klasse AS BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13916 13918 13913
612-7160EA 74.7 EUR InStock
612-7160 612-7161 612-7159
Kompakte Bürette, mit austauschbarem PTFE-Hahn, Klasse AS BLAUBRAND®
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS, DE-M gekennzeichnet.
  • Justiert auf "Ex"
  • Modulares Konzept - alle Komponenten inklusive des PTFE-Hahns sind austauschbar
  • Schellbach-Streifen
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Bestellinformation: Auf Anfrage sind die Büretten außerdem mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
Lieferumfang: Bürettenrohr mit Schellbach-Streifen, Bürettenhahn mit Präzisionsspitze, inkl. Chargenzertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge