Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Pasteur Pipettes

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

612-7173EA 90.6 EUR InStock
612-7173 612-7174
VWR®, Pasteur Pipettes
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
Disposable Pasteur pipettes made from AR® glass.

  • Non sterile
  • Automated manufacturing process ensures total production uniformity
  • Tapered upper opening for cotton ball plugging

Jet inner diameter: ~1 mm, body length: 90 mm, body diameter: 7 mm.

Zertifizierungen: Produced according to ISO 7712.

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge