VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
612-9351EA 35.6 EUR InStock
612-9351 612-9352 612-9353 612-9356 612-9358
VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Schaber Impfösen und Impfnadeln
PS, steril. Diese Impfösen ermöglichen eine gleichmäßige Benetzung und komplette Übertragung der Flüssigkeit. Sie sind in starrer oder flexibler Ausführung verfügbar. Glatte Kanten sorgen dafür, dass die Oberfläche des Mediums nicht beschädigt wird.
  • Gammabestrahlt
  • Farbcodiert
  • Sechseckiger Stiel für einfache Handhabung
Lieferumfang: Jede Packung wird mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge