Büretten, seitlicher Hahn, Schellbachstreifen, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13563 13566 13568
612-9964EA 107 EUR InStock
612-9964 612-9965 612-9966
Büretten, seitlicher Hahn, Schellbachstreifen, SILBERBRAND
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse B.
  • Kalibriert für höchste Präzision 'TD, Ex'
  • Schellbachstreifen, kurze Markierungen an den Hauptgraduierungen
Länge: 800 mm
Length: 800 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge