Pipettenständer, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F189530000
612-9998EA 112 EUR InStock
612-9998
Pipettenständer, SP Bel-Art
Pipettenständer
PP, weiß, rechteckig, autoklavierbar
  • Robuste Racks fassen 50 Pipetten in vertikaler Anordnung (5×10)
  • Die oberen und mittleren Ebenen haben Löcher mit einem Durchmesser von 16 mm; die Löcher der untersten Ebene sind konisch mit einem Durchmesser von 16 mm bis 6 mm
  • Pipettenspitzen kommen nicht mit dem Tisch in Berührung
  • Die seitlichen Randplatten sind für den einfachen Transport mit Griffen versehen
W×D×H: 213×114×222 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge