VWR® Pak Rak™ Plus, Loader
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
613-0347EA 482 EUR InStock
613-0347
VWR® Pak Rak™ Plus, Loader
Racks und Boxen für Pipettenspitzen
Mit dem Pak Rak beladen Sie leere Racks blitzschnell mit den qualitativ hochwertigen Pipettenspitzen von VWR®.
  • Wiederverwendbare Loader produzieren 5-mal weniger Abfall als manuelle Nachfüllsysteme
  • Keine Berührung der Spitzen mit bloßen Händen oder Handschuhen
Mit einem einfachen Druck nach unten werden 96 Spitzen in ein 8x12-Rack abgegeben.
Bestellinformation: Die für den Loader benötigten nachfüllbaren Boxen/Racks werden separat angeboten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..