Standard-Mikroliterspritzen
Lieferant: HUART HOSPIDEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EX-MS250 EX-MS500
613-1719EA 100 EUR InStock
613-1719 613-1720
Standard-Mikroliterspritzen
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Für ultragenaue Analysen. Da der Kolben bis in die äußerste Nadelspitze reicht, ist sichergestellt, dass kein Totvolumen entsteht.
Die abgeschrägte Nadelspitze ist 50 mm lang.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge